Stampa…
Tetrahexilammonio ioduro ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Tetra-n-hexylammonium iodide
A17589.06 A17589.14
A17589.06EA 34.8 EUR
A17589.06 A17589.14
Tetrahexilammonio ioduro ≥99%
Tetrahexilammonio ioduro
Purity: 99% CAS No.: 2138-24-1 Molecular Formula: [CH3(CH2)5]4NI Formula Weight: 481.59 Melting Point: 99-105° MDL No.: MFCD00041981
Formula: C₂₄H₅₂IN
Peso molecolare: 481,59 g/mol
Punto di fusione: 99…105 °C
Densità: 1,0922 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00041981
CAS Number: 2138-24-1
EINECS: 218-382-4