Tetrabutylammonium perchlorate ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Tetra-n-butylammonium perchlorate
Purity: 99+%
CAS No.: 1923-70-2
Molecular Formula: C16H36ClNO4
Formula Weight: 341.92
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Melting Point: 210-217°
UN No.: 1481
MDL No.: MFCD00038722
Formula:
C₁₆H₃₆ClNO₄ Peso molecolare: 341,92 g/mol Punto di fusione: 210…217 °C Densità: 1,07 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00038722 CAS Number: 1923-70-2 EINECS: 217-655-5 UN: 1481 ADR: 5.1,II |