Tetrabutylammonium perchlorate 98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Tetra-n-butylammonium perchlorate
420140250
420141000
420145000
ACRO420140250EA
64.4
EUR
ACRO420140250
ACRO420141000
ACRO420145000
Tetrabutylammonium perchlorate 98%
Tetrabutylammonium perchlorate
Formula:
C₁₆H₃₆ClNO₄ Peso molecolare: 341,92 g/mol Punto di fusione: 210 °C Densità: 1,07 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00038722 CAS Number: 1923-70-2 EINECS: 217-655-5 UN: 1479 ADR: 5.1,II |
Appearance | White Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration | ≥97.5 % |