Tetrapropylammonium chloride ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99+%
CAS No.: 5810-42-4
Molecular Formula: C12H28ClN
Formula Weight: 221.87
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 240-242°
Solubility: Soluble in water, acetone
MDL No.: MFCD00038729
Formula:
C₁₂H₂₈ClN Punto di fusione: 240…242 °C Densità: 1,0334 g/cm³ (3 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00038729 CAS Number: 5810-42-4 EINECS: 227-375-5 |