Stampa…
Cetrimonium chloride 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
411410050 411410250 411411000 411415000
ACRO411410050EA 36.2 EUR
ACRO411410050 ACRO411410250 ACRO411411000 ACRO411415000
Cetrimonium chloride 99%
Cetrimonium chloride
Formula: C₁₉H₄₂ClN
Punto di fusione: 234 °C
Densità: 0,9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011773
CAS Number: 112-02-7
EINECS: 203-928-6
UN: 2923
ADR: 8,III
Visualizza i codici
Appearance White to cream Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥98.5 %
GC ≥94 %
Specific optical rotation -33.0° to -37.0° (20°C, 589 nm) (c=9 in CHCl3)