Stampa…
Dodecyltrimethylammonium chloride per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Attenzione
Synonyms: (1-Dodecyl)trimethylammonium chloride, N,N,N-Trimethyldodecan-1-aminium chloride, DTAC
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.16142.0025 8.16142.1000
8.16142.0025EA 126 EUR
8.16142.0025 8.16142.1000
Dodecyltrimethylammonium chloride per sintesi, Sigma-Aldrich®
Dodecyltrimethylammonium chloride
Formula: C₁₅H₃₄ClN
Peso molecolare: 263,89 g/mol
Punto di fusione: 248…249,5 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00041974
CAS Number: 112-00-5
EINECS: 203-927-0
UN: 3077
ADR: 9,III
Visualizza i codici
Melting Point 237 °C (decomposition)
Molar Mass 263.9 g/mol
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic Materials