Stampa…
Tetradecyltrimethylammonium bromide per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.40006.0025 8.40006.0100 8.40006.1000
8.40006.0025EA 34 EUR
8.40006.0025 8.40006.0100 8.40006.1000
Tetradecyltrimethylammonium bromide per sintesi, Sigma-Aldrich®
Tetradecyltrimethylammonium bromide
Formula: C₁₇H₃₈BrN
Punto di fusione: 245…250 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011770
CAS Number: 1119-97-7
EINECS: 214-291-9
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,06419
Visualizza i codici
Solubility 100 g/l (20 °C)
Melting Point 245 - 250 °C
Molar Mass 336.4 g/mol
Bulk Density 600 kg/m3