Tetradecyltrimethylammonium bromide 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₁₇H₃₈BrN Punto di fusione: 245…250 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011770 CAS Number: 1119-97-7 EINECS: 214-291-9 UN: 1759 ADR: 8,II Merck Index: 12,06419 |
Appearance | White Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 245 to 250 °C |
Titration Argentometric | 98.5 to 101.5 % |