Stampa…
Dodecyltrimethylammonium bromide zS
Fornitore: Merck
Pericolo
Synonyms: Dodecyl trimethyl ammonium bromide, (1-Dodecyl)trimethylammonium bromide
MQ200
8.41022.0025 8.41022.9030 8.41022.0100 8.41022.0010
8.41022.0025EA 61.7 EUR
8.41022.0025 8.41022.9030 8.41022.0100 8.41022.0010
Dodecyltrimethylammonium bromide zS
Dodecyltrimethylammonium bromide
Formula: C₁₅H₃₄BrN
Peso molecolare: 308.35 g/mol
Punto di fusione: 264…266 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011767
CAS Number: 1119-94-4
EINECS: 214-290-3
UN: 2811
ADR: 6.1 II
Visualizza i codici
Melting Point 237 - 245 °C
Molar Mass 308.34 g/mol
Hill Formula C15H34BrN