Dodecyltrimethylammonium bromide ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99%
CAS No.: 1119-94-4
Molecular Formula: CH3(CH2)11N(CH3)3Br
Formula Weight: 308.35
Melting Point: ca 245° dec.
Beilstein Reference: 3597463
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00011767
Formula:
C₁₅H₃₄BrN Punto di fusione: ∼ 245 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011767 CAS Number: 1119-94-4 EINECS: 214-290-3 ADR: 9,III |