Stampa…
Tetrabutylammonium tetrafluoroborate ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Tetrabutylammoniumtetrafluoroborate
A16688.06 A16688.22 A16688.14
A16688.06EA 36.5 EUR
A16688.06 A16688.22 A16688.14
Tetrabutylammonium tetrafluoroborate ≥99%
Tetrabutylammonium tetrafluoroborate
Formula: C₁₆H₃₆BF₄N
Peso molecolare: 329,27 g/mol
Punto di fusione: 159…162 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011634
CAS Number: 429-42-5
EINECS: 207-058-8