Stampa…
1,3-Bis(diphenylphosphino)propane 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
310050050 310050250 310051000
ACRO310050050EA 70.5 EUR
ACRO310050050 ACRO310050250 ACRO310051000
1,3-Bis(diphenylphosphino)propane 97%
1,3-Bis(diphenylphosphino)propane
Formula: C₂₇H₂₆P₂
Punto di fusione: 57…63 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003050
CAS Number: 6737-42-4
EINECS: 229-791-2
Visualizza i codici
Appearance White to yellow to light beige Powder or granules
Infrared spectrum Conforms
Melting point 57 to 63 °C
Elemental Analysis ≥96.0 %