Arsenic(III) sulphide ≥99.9% (metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 99.9%
CAS No.: 1303-33-9
Molecular Formula: As2S3
Formula Weight: 246.03
Physical Form: Powder
Density: 3.43
Melting Point: 300°
Boiling Point: 707°
Merck Reference: 14,806
UN No.: 1557
MDL No.: MFCD00003435
Formula:
As₂S₃ Punto di ebollizione: 707 °C Punto di fusione: 300 °C Densità: 3,43 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003435 CAS Number: 1303-33-9 EINECS: 215-117-4 UN: 1557 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,806 |