Stampa…
Arsenic(III) sulphide ≥99.999% (metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
45522.06 45522.14
45522.06EA 128 EUR
45522.06 45522.14
Arsenic(III) sulphide ≥99.999% (metals basis)
Arsenic(III) sulphide
Purity: 99.999% CAS No.: 1303-33-9 Molecular Formula: As2S3 Formula Weight: 246.03 Physical Form: -100 Mesh Powder Density: 3.43 Appearance: Yellow Melting Point: 300° Boiling Point: 707° Merck Reference: 14,806 UN No.: 1557 MDL No.: MFCD00003435
Formula: As₂S₃
Punto di ebollizione: 707 °C
Punto di fusione: 300 °C
Densità: 3,43
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003435
CAS Number: 1303-33-9
EINECS: 215-117-4
UN: 1557
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,806