Stampa…
Antimonio (III) solfuro ≥99.999% (metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
45464.09 45464.18
45464.09EA 138 EUR
45464.09 45464.18
Antimonio (III) solfuro ≥99.999% (metals basis)
Antimonio (III) solfuro
Purity: 99.999% CAS No.: 1345-04-6 Molecular Formula: Sb2S3 Formula Weight: 339.68 Physical Form: 6mm & down pieces Appearance: Black Melting Point: 550° Merck Reference: 14,713 UN No.: 1549 MDL No.: MFCD00011217
Formula: S₃Sb₂
Punto di ebollizione: 1150 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 550 °C
Densità: 4,12 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011217
CAS Number: 1345-04-6
EINECS: 215-713-4
UN: 1549
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,713