Clorpirifos
Fornitore: EHRENSTORFER
|
Pericolo
|
C11600000
CR11600000
EHERC11600000EA
136
EUR
EHERC11600000
EHERCR11600000
Clorpirifos
Clorpirifos
Formula:
C₉H₁₁Cl₃NO₃PS Punto di ebollizione: 276 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 41…42 °C Densità: 1,4 g/cm³ (20 °C) |
CAS Number:
2921-88-2 EINECS: 220-864-4 UN: 2811 ADR: 6.1,III Merck Index: 12,02242 |