Stampa…
tert-Butylchlorodimethylsilane per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18642.0025 8.18642.1000 8.18642.0100 8.18642.0010
8.18642.0025EA 104 EUR
8.18642.0025 8.18642.1000 8.18642.0100 8.18642.0010
tert-Butylchlorodimethylsilane per sintesi, Sigma-Aldrich®
tert-Butylchlorodimethylsilane
Formula: C₆H₁₅ClSi
Punto di ebollizione: 125 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 87…90 °C
Densità: 0,81 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 22 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000501
CAS Number: 18162-48-6
EINECS: 242-042-4
UN: 2925
ADR: 4.1 (8),II
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) (decomposition)
Melting Point 87 - 90 °C
Molar Mass 150.72 g/mol
Boiling Point 125 °C
Flash Point 22 °C
Synonyms tert-Butyldimethylsilyl chloride, tert-Butylchlorodimethylsilane, TBDMSCl
Hill Formula C6H15ClSi
Chemical Formula (CH3)3CSi(CH3)2Cl