Chlorobutyldimethylsilane 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 96%
CAS No.: 1000-50-6
Molecular Formula: CH3(CH2)3Si(CH3)2Cl
Formula Weight: 150.73
Flash Point: 27°(80°F)
Refractive Index: 1.4200
Boiling Point: 138°
Beilstein Reference: 1732573
UN No.: 2920
MDL No.: MFCD00015727
Formula:
C₆H₁₅ClSi Punto di ebollizione: 138 °C Densità: 0,875 Flash Pt: 27 °C (80 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00015727 CAS Number: 1000-50-6 EINECS: 423-700-1 UN: 2920 ADR: 8,II |