Stampa…
Sabbia, TECHNICAL, industrial, lavato
Fornitore: VWR Chemicals
Synonyms: Silicium dioxide, Silicium (IV) oxide, Silicon dioxide
27461.298EA 43.8 EUR
27461.298 27461.360 27461.460
Sabbia, TECHNICAL, industrial, lavato
Sabbia
Formula: SiO₂
Peso molecolare: 60,08 g/mol
Punto di ebollizione: 2230 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1710 °C
Densità: 2,66 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02100519
CAS Number: 14808-60-7
EINECS: 238-878-4
Visualizza i codici
Solubilità in acido Max. 1 %