Sabbia di mare per analisi, purificata con acido, calcinated, Supelco®
Fornitore: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
Formula:
SiO₂ Punto di ebollizione: >2200 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 1713 °C Densità: 2,65 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
CAS Number:
14808-60-7 EINECS: 231-545-4 |
Substances soluble in hydrochloric acid | ≤ 0.2 % |
Chloride (Cl) | ≤ 0.005 % |
Acid-soluble Iron (Fe) | ≤ 0.01 % |
Loss on ignition (900 °C) | ≤ 0.05 % |
Particle size (0.1 - 0.315 mm) | ≥ 90 % |