Stampa…
Sabbia di mare, extra puro, Supelco®
Fornitore: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.07711.1000 1.07711.5000 1.07711.9025
1.07711.1000EA 93.8 EUR
1.07711.1000 1.07711.5000 1.07711.9025
Sabbia di mare, extra puro, Supelco®
Sabbia di mare
Formula: SiO₂
Peso molecolare: 60.08 g/mol
Punto di ebollizione: 2230
Punto di fusione: 1710
Densità: 2.66 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 14808-60-7
EINECS: 231-545-4
Visualizza i codici
Substances soluble in hydrochloric acid ≤ 0.5 %
Chloride (Cl) ≤ 0.01 %
Loss on ignition (900 °C) ≤ 0.5 %
Particle size (0.1 - 0.315 mm) ≥ 90 %