Stampa…
Silicio biossido for cleaning of platinum crucibles, calcinated, crude, Fluka™
Fornitore: Honeywell Chemicals
Pericolo
Synonyms: Silicon(IV) oxide, Silicium dioxide, Silicium (IV) oxide
18648-2.5KG 18648-50KG 18648-6X2.5KG
18648-2.5KGEA 83.55 EUR
18648-2.5KG 18648-50KG 18648-6X2.5KG
Silicio biossido for cleaning of platinum crucibles, calcinated, crude, Fluka™
Silicio biossido
Formula: SiO₂
Punto di ebollizione: 2230 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1710 °C
Densità: 2,66 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011232
CAS Number: 14808-60-7
EINECS: 238-878-4