Stampa…
Sabbia 40-100 mesh, puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
370940010 370940050 370940250 370942500
ACRO370940010EA 81.5 EUR
ACRO370940010 ACRO370940050 ACRO370940250 ACRO370942500
Sabbia 40-100 mesh, puro
Sabbia
Formula: SiO₂
Punto di ebollizione: 2230 °C
Punto di fusione: 1610 °C
Densità: ~ 2,6 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011232
CAS Number: 14808-60-7
EINECS: 231-545-4
Visualizza i codici
Appearance Light beige to grey Crystals
Additional info Cr2O3: 0.00005 %
Particle size 205 µm (D50) Typical