Stampa…
Quarzo, granuli fini per analisi, lavato, calcinated, Supelco®
Fornitore: Merck
Synonyms: Silicium dioxide, Silicium (IV) oxide, Silicon dioxide, Sand, white quartz
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.07536.0250 1.07536.1000 1.07536.5000
1.07536.0250EA 62.7 EUR
1.07536.0250 1.07536.1000 1.07536.5000
Quarzo, granuli fini per analisi, lavato, calcinated, Supelco®
Quarzo
Formula: SiO₂
Peso molecolare: 60,08 g/mol
Punto di ebollizione: 2230 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1427 °C
Densità: 2,622…2.645 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00217788
CAS Number: 14808-60-7
EINECS: 238-878-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5273273c3b2e473c6ced4e97e18a338f3d21302c&vid=16a223e7a22356688656b0055d57edfd2d2572c1&prid=web&clid=SAPDAM