Stampa…
Alluminio solfato idrato 98.0-102% ACS
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Aluminum(III) sulphate xhydrate
36294.30 36294.A1
36294.30EA 47.2 EUR
36294.30 36294.A1
Alluminio solfato idrato 98.0-102% ACS
Alluminio solfato idrato
Purity: 98.0-102% CAS No.: 17927-65-0 Molecular Formula: Al2(SO4)3.xH2O (x≈14-18) Formula Weight: 342.15(anhy) Physical Form: Crystalline Density: 1.61 pH: 3.5 Merck Reference: 14,366 MDL No.: MFCD00149136
Formula: Al₂(SO₄)₃·xH₂O
Densità: 1,61
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149136
CAS Number: 17927-65-0
EINECS: 233-135-0
Merck Index: 14,366