Alluminio solfato idrato ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 97+%
CAS No.: 17927-65-0
Molecular Formula: Al2(SO4)3.xH2O (x~14-18)
Formula Weight: 342.15(anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 1.61
pH: 3.5
Merck Reference: 14,366
MDL No.: MFCD00149136
Formula:
Al₂(SO₄)₃·xH₂O Densità: 1,61 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00149136 CAS Number: 17927-65-0 EINECS: 233-135-0 Merck Index: 14,366 |