Stampa…
Digallium triselenide ≥99.99% (metals basis)
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Gallium (III) selenide
45572.03 45572.06
45572.03EA 67.4 EUR
45572.03 45572.06
Digallium triselenide ≥99.99% (metals basis)
Digallium triselenide
Purity: 99.99% CAS No.: 12024-24-7 Molecular Formula: Ga2Se3 Formula Weight: 376.33 Physical Form: 3-12mm Sintered Lump UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00016103
Formula: Ga₂Se₃
Peso molecolare: 376,33 g/mol
Punto di fusione: 1010…1030 °C
Densità: 4,92 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00016103
CAS Number: 12024-24-7
EINECS: 234-693-8
UN: 3077
ADR: 9,III