Stampa…
Gallium antimonide ≥99.99% (metals basis)
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
12933.03 12933.06
12933.03EA 72.4 EUR
12933.03 12933.06
Gallium antimonide ≥99.99% (metals basis)
Gallium antimonide
Purity: 99.99% CAS No.: 12064-03-8 Molecular Formula: GaSb Formula Weight: 191.47 Physical Form: 6mm & down Pieces Odour: Odourless UN No.: 1549 MDL No.: MFCD00016101
Formula: GaSb
Peso molecolare: 191,48 g/mol
Punto di fusione: 710 °C
Densità: 5,5…5.7 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00016101
CAS Number: 12064-03-8
EINECS: 235-058-8
UN: 1549
ADR: 6.1,III