Indium(III) sulphide ≥99.999% (metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Diindium trisulphide, Indium trisulphide
Purity: 99.999%
CAS No.: 12030-24-9
Molecular Formula: In2S3
Formula Weight: 325.83
Physical Form: Powder
Sensitivity: Moisture Sensitive
MDL No.: MFCD00011061
Formula:
In₂S₃ Punto di fusione: 1050 °C Densità: 4,89 g/cm³ (25 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011061 CAS Number: 12030-24-9 EINECS: 234-742-3 |