Digallium trisulphide ≥99.999% (metals basis)
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Gallium (III) sulphide
41538.03
41538.06
41538.03EA
84.8
EUR
41538.03
41538.06
Digallium trisulphide ≥99.999% (metals basis)
Digallium trisulphide
Purity: 99.999%
CAS No.: 12024-22-5
Molecular Formula: Ga2S3
Formula Weight: 235.63
Physical Form: Powder
Density: 3.77
Melting Point: 1255°
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00016106
Formula:
Ga₂S₃ Peso molecolare: 235,64 g/mol Punto di fusione: 1255 °C Densità: 3,77 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00016106 CAS Number: 12024-22-5 EINECS: 234-692-2 UN: 3260 ADR: 8,II |