Stampa…
Aluminium sulphide 99+% (metals basis), pieces
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Dialluminium trisulphide, Aluminum sulphide
12851.06 12851.14
12851.06EA 232 EUR
12851.06 12851.14
Aluminium sulphide 99+% (metals basis), pieces
Aluminium sulphide
Purity: 99+% CAS No.: 1302-81-4 Molecular Formula: Al2S3 Formula Weight: 150.16 Physical Form: 0.64cm (0.25in) & down pieces Density: 2.02 Appearance: Pale gray Odour: Like rotten eggs Melting Point: 1100° Merck Reference: 14,367 UN No.: 3134 MDL No.: MFCD00014162
Formula: Al₂S₃
Peso molecolare: 150,16 g/mol
Punto di ebollizione: 1500 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1100 °C
Densità: 2,02
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00014162
CAS Number: 1302-81-4
EINECS: 215-109-0
UN: 3134
ADR: 4.3,III
Merck Index: 14,367