Indium phosphide ≥99.999% (metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99.999%
CAS No.: 22398-80-7
Molecular Formula: InP
Formula Weight: 145.79
Physical Form: 6mm & Down
Density: 4.81
Melting Point: 1070°
Merck Reference: 14,4953
MDL No.: MFCD00016153
Formula:
InP Punto di fusione: 1070 °C Densità: 4,81 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00016153 CAS Number: 22398-80-7 EINECS: 244-959-5 Merck Index: 14,4953 |