Gallium phosphide ≥99.999% (metals basis)
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99.999%
CAS No.: 12063-98-8
Molecular Formula: GaP
Formula Weight: 100.69
Physical Form: 6mm & Down Pieces
Density: 4.13
Appearance: Pale orange
Melting Point: 1465°
Merck Reference: 14,4353
MDL No.: MFCD00016109
In semiconducting devices
Formula:
GaP Peso molecolare: 100,7 g/mol Punto di fusione: 1465 °C Densità: 4,13 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00016109 CAS Number: 12063-98-8 EINECS: 235-057-2 Merck Index: 14,4353 |