Gallium(III) acetylacetonate ≥99.99% (metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99.99%
CAS No.: 14405-43-7
Molecular Formula: C15H21O6Ga
Formula Weight: 367.05
Physical Form: Powder
Density: 1.42
Melting Point: 196-198° dec.
MDL No.: MFCD00013492
Formula:
C₁₅H₂₁GaO₆ Punto di fusione: 196…198 °C (dec.) Densità: 1,42 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00013492 CAS Number: 14405-43-7 EINECS: 238-377-0 |