Digallium trioxide ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 99.999%
CAS No.: 12024-21-4
Molecular Formula: Ga2O3
Formula Weight: 187.44
Physical Form: -50 Mesh Powder
Density: 6.44
Refractive Index: 1.92
Odour: Odourless
Melting Point: 1900°
Merck Reference: 14,4346
MDL No.: MFCD00011020
Formula:
Ga₂O₃ Peso molecolare: 187.44 g/mol Punto di fusione: 1900 °C Densità: 6.44 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011020 CAS Number: 12024-21-4 EINECS: 234-691-7 Merck Index: 14,4346 |