Stampa…
Digallium trioxide 99.99+% (trace metals basis)
Fornitore: Thermo Scientific
201100050 201100500
ACRO201100050EA 73 EUR
ACRO201100050 ACRO201100500
Digallium trioxide 99.99+% (trace metals basis)
Digallium trioxide
Formula: Ga₂O₃
Peso molecolare: 187,44 g/mol
Punto di fusione: 1740 °C
Densità: 5,88 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011020
CAS Number: 12024-21-4
EINECS: 234-691-7
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder
Total trace metal impurities ≤0.010 %