Stampa…
Indium(I) iodide, ultra dry ≥99.998% (metals basis)
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Ampuled under argon
35700.06 35700.03
35700.06EA 417 EUR
35700.06 35700.03
Indium(I) iodide, ultra dry ≥99.998% (metals basis)
Indium(I) iodide
Purity: 99.998% CAS No.: 13966-94-4 Molecular Formula: InI Formula Weight: 241.72 Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon Sensitivity: Moisture and Light Sensitive MDL No.: MFCD00135543
Formula: InI
Peso molecolare: 241,72 g/mol
Punto di ebollizione: 711 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 351 °C
Densità: 5,32 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00135543
CAS Number: 13966-94-4
EINECS: 237-746-3
UN: 3260
ADR: 8,III