Stampa…
Gallium triiodide, ultra dry ≥99.999% (metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Ampuled under argon
35699.03 35699.06 35699.14
35699.03EA 74.3 EUR
35699.03 35699.06 35699.14
Gallium triiodide, ultra dry ≥99.999% (metals basis)
Gallium triiodide
Purity: 99.999% CAS No.: 13450-91-4 Molecular Formula: GaI3 Formula Weight: 450.43 Physical Form: Powder, Ampouled under argon Density: 4.15 Appearance: Yellow-green Melting Point: 212° Boiling Point: 345° subl. UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00016107
Formula: GaI₃
Peso molecolare: 450.44 g/mol
Punto di ebollizione: 345 °C (subl.)
Punto di fusione: 212
Densità: 4.15
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00016107
CAS Number: 13450-91-4
EINECS: 236-611-6
UN: 3260
ADR: 8 II