Indium(III) fluoride, anidro ≥99.95% (metals basis)
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
45525.06
45525.14
45525.06EA
108
EUR
45525.06
45525.14
Indium(III) fluoride, anidro ≥99.95% (metals basis)
Indium(III) fluoride
Purity: 99.95%
CAS No.: 7783-52-0
Molecular Formula: F3In
Formula Weight: 171.82
Physical Form: Powder
Density: 4.39
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: ca 1170°
Boiling Point:
Formula:
F₃In Peso molecolare: 171,82 g/mol Punto di ebollizione: >1200 °C Punto di fusione: ∼ 1170 °C Densità: 4,39 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00016149 CAS Number: 7783-52-0 EINECS: 232-005-0 UN: 2923 ADR: 8,II Merck Index: 14,4959 |