Stampa…
Gallium trifluoride ≥99.995% (metals basis)
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
13987.03 13987.06
13987.03EA 165 EUR
13987.03 13987.06
Gallium trifluoride ≥99.995% (metals basis)
Gallium trifluoride
Purity: 99.999% CAS No.: 7783-51-9 Molecular Formula: GaF3 Formula Weight: 126.72 Physical Form: -20 Mesh Powder Density: 4.47 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 800° subl. Boiling Point: ca 1000° Merck Reference: 14,4354 UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00011021
Formula: F₃Ga
Peso molecolare: 126,72 g/mol
Punto di ebollizione: ∼1000 °C
Punto di fusione: 800 °C (subl.)
Densità: 4,47
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011021
CAS Number: 7783-51-9
EINECS: 232-004-5
UN: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 14,4354