Stampa…
Boron carbide
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
40504.18 40504.30
40504.18EA 51.7 EUR
40504.18 40504.30
Boron carbide
Boron carbide
CAS No.: 12069-32-8 Molecular Formula: B4C Formula Weight: 55.26 Physical Form: 1-7 Micron Powder Density: 2.52 Odour: Odourless Merck Reference: 14,1344 MDL No.: MFCD00011520
Formula: CB₄
Peso molecolare: 55,25 g/mol
Punto di ebollizione: ∼3500 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 2350 °C
Densità: 2,52
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011520
CAS Number: 12069-32-8
EINECS: 235-111-5
Merck Index: 14,1344