Calcium titanate ≥99% (metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 99+%
CAS No.: 12049-50-2
Molecular Formula: CaTiO3
Formula Weight: 135.98
Physical Form: -325 Mesh Powder
Density: 4.10
Melting Point: 1975°
MDL No.: MFCD00015981
Formula:
CaO₃Ti Punto di fusione: 1975 °C Densità: 4,10 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00015981 CAS Number: 12049-50-2 EINECS: 234-988-1 |