Stampa…
Strontium titanate S.A. 12.5-25 m²/g
Fornitore: Thermo Scientific
41634.22 41634.36
41634.22EA 192 EUR
41634.22 41634.36
Strontium titanate S.A. 12.5-25 m²/g
Strontium titanate
CAS No.: 12060-59-2 Molecular Formula: SrTiO3 Formula Weight: 183.51 Physical Form: 0.05-0.15 Micron APS Powder Density: 4.810 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00049554
Formula: O₃SrTi
Peso molecolare: 183,5 g/mol
Punto di fusione: 2060 °C
Densità: 4,810
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00049554
CAS Number: 12060-59-2
EINECS: 235-044-1