Strontium titanate substrate 10x10x0.5 mm, polished one side 100 orientation
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
CAS No.: 12060-59-2
Molecular Formula: SrTiO3
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00049554
Formula:
O₃SrTi Punto di fusione: 2080 °C Densità: 5,11 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00049554 CAS Number: 12060-59-2 EINECS: 235-044-1 |