Magnesium titanate 99 Metals basis
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 99%
CAS No.: 12032-30-3
Molecular Formula: MgTiO3
Formula Weight: 120.21
Physical Form: 2 Micron Powder
Density: 3.36
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 1610°
MDL No.: MFCD00016198
Formula:
MgO₃Ti Peso molecolare: 120.18 g/mol Punto di fusione: 1610 °C Densità: 3.36 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00016198 CAS Number: 12032-30-3 EINECS: 234-766-4 |