Stampa…
Barium titanate, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Attenzione
Synonyms: Barium titanate, Barium tantalum oxide, Barium titanate (IV), Barium titanium oxide
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.12048.0250 1.12048.0050
1.12048.0250EA 96.1 EUR
1.12048.0250 1.12048.0050
Barium titanate, Sigma-Aldrich®
Barium titanate
Formula: BaO₃Ti
Peso molecolare: 233.21 g/mol
Punto di fusione: 1625
Densità: 5.67 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003447
CAS Number: 12047-27-7
EINECS: 234-975-0
UN: 1564
Merck Index: 12,01029
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 1625 °C
Molar Mass 233.2 g/mol
Bulk Density 1400 kg/m3
Density 6.08 g/cm3 (20 °C)
pH 9.6 (20 g/l, H2O, 25 °C) (slurry)