Barium titanate ≥99.95% (metals basis)
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Barium titanate, Barium tantalum oxide, Barium titanate (IV), Barium titanium oxide
Purity: 99.95%
CAS No.: 12047-27-7
Molecular Formula: BaTiO3
Formula Weight: 233.19
Physical Form: 3-6mm Pieces
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,1000
MDL No.: MFCD00003447
Formula:
BaO₃Ti Peso molecolare: 233,21 g/mol Punto di fusione: 1620 °C Densità: 5,67 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003447 CAS Number: 12047-27-7 EINECS: 234-975-0 UN: 1564 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,1000 |