Barium titanate ≥99.99% (metals basis), Puratronic®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99.99%
CAS No.: 12047-27-7
Molecular Formula: BaTiO3
Formula Weight: 233.19
Physical Form: Powder
Density: 5.85
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 1620°
Merck Reference: 14,1000
MDL No.: MFCD00003447
Formula:
BaO₃Ti Punto di fusione: 1620 °C Densità: 5,85 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003447 CAS Number: 12047-27-7 EINECS: 234-975-0 UN: 1564 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,1000 |