Stampa…
Calcio fosfato tribasico, EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., BP, E341 adatto a essere utilizzato come eccipiente, SAFC®
Fornitore: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
1.02143.1000 1.02143.9026 1.02143.9025
1.02143.1000EA 1320 EUR
1.02143.1000 1.02143.9026 1.02143.9025
Calcio fosfato tribasico, EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., BP, E341 adatto a essere utilizzato come eccipiente, SAFC®
Calcio fosfato tribasico
Formula: Ca₃(PO₄)₂
Densità: 3,14 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00015984
CAS Number: 7758-87-4
EINECS: 231-840-8
Merck Index: 12,01741