Calcium iodide, ultra dry ≥99.99% (metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Ampuled under argon
Purity: 99.99%
CAS No.: 10102-68-8
Molecular Formula: CaI2
Formula Weight: 293.89
Physical Form: Powder, Ampouled under argon
Density: 3.956
Appearance: White to pale yellow
Odour: Odourless
Melting Point: 784°
Boiling Point: 1100°
Merck Reference: 14,1677
MDL No.: MFCD00010910
Formula:
CaI₂ Punto di ebollizione: 1100 °C Punto di fusione: 784 °C Densità: 3,956 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00010910 CAS Number: 10102-68-8 EINECS: 233-276-8 Merck Index: 14,1677 |